AuftragsverfolgungKontakt
Casserole, deep | Avantor
Casserole, deep
2,0 l, 160 mm, 115 mm
Katalognr. 216-7130
Anbieter:   CONTACTO
Casserole, deep
Katalognr. 216-7130
Anbieter:  CONTACTO
Casserole, deep
Casserole, deep
2,0 l, 160 mm, 115 mm
Preis
SFr. 46.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Mirror polished
  • With cool grip handles and pouring rim
  • Sandwich base: 8 mm
Suitable for any cooking method including induction, extra heavy gauge.
Technische Daten
  • Ø int.:
    160 mm
  • Kapazität:
    2,0 l
  • Höhe:
    115 mm