Kühlboxen
Kühlbox ISOTHERM Extreme, 17 l, 365×295×450 mm (ext); 320×195×310 mm (int)
Katalognr. 216-6981
Anbieter: CAMPING GAZ
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, blau-weiß. Stabile, robuste Konstruktion, ideal geeignet zur Lagerung und zum Transport temperaturempfindlicher Materialen und Proben.
- FCKW-freie Vollisolierung mit PU-Schaum in Korpus und Deckel
- Hermetischer Anschluss der Boxen mit Gummidichtung, Deckel mit bruchsicherem Tragebügel fest verriegelbar
- Hervorragende Kühlleistung (je nach Modell Kühldauer bis zu 24 Stunden)
Technische Daten
- Kapazität:17 l
- Bezeichnung:Kühlbox ISOTHERM Extreme
- Abmessungen:365×295×450 mm (ext); 320×195×310 mm (int)
- Seq:02