Aquarienkästen
Aquarium jar, 300×220×240 mm
216-3832
Aquarienkästen für großer Einsatzbereich. Aus Soda-Kalkglas, klar.
- Stärke, dickwandig
- Geschliffener Rand
- Für Anwendungen ohne hohe Anforderungen an thermische Stabilität
- Bezeichnung:Aquarium jar
- Seq:06
- B×T×H:300×220×240 mm