Aquarienkästen
Aquarium jar, 250×180×220 mm
216-3830
Aquarienkästen für großer Einsatzbereich. Aus Soda-Kalkglas, klar.
- Stärke, dickwandig
- Geschliffener Rand
- Für Anwendungen ohne hohe Anforderungen an thermische Stabilität
- Bezeichnung:Aquarium jar
- Seq:04
- B×T×H:250×180×220 mm