Lagerbehälter
, , Blau, 315×495×185 mm
Katalognr. 216-3739
Anbieter: hünersdorff GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Lagerbehälter eignen sich besonders für vielfältige Einsatzzwecke in Industrie und Handwerk.
- Stabil
- Professionelle Qualität
- Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Farbe:Blau
- Seq:08
- B×T×H:315×495×185 mm