Lagerbehälter
, , Blau, 145×240×125 mm
Katalognr. 216-3737
Anbieter: hünersdorff GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Lagerbehälter eignen sich besonders für vielfältige Einsatzzwecke in Industrie und Handwerk.
- Stabil
- Professionelle Qualität
- Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Technische Daten
- Farbe:Blau
- Seq:06
- B×T×H:145×240×125 mm