Lagerbehälter
, , Blau, 100×165×75 mm
Catalog # 216-3736
Supplier: hünersdorff GmbH
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Lagerbehälter eignen sich besonders für vielfältige Einsatzzwecke in Industrie und Handwerk.
- Stabil
- Professionelle Qualität
- Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Specifications
- Farbe:Blau
- Seq:03
- B×T×H:100×165×75 mm