Lagerbehälter, PS
Lagerbehälter, Größe 3, , Rot, 145×232×125 mm
Katalognr. 216-3720
Anbieter: hünersdorff GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
Lagerbehälter eignen sich besonders für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Werkstatt, Laden, Haushalt und Büro.
- Hohe Ladekapazität
- Durch den glatten Boden ist es für den Transport geeignet
- Stapelbar längs und quer
- Hergestellt aus PS, farbig
Technische Daten
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Lagerbehälter, Größe 3
- B×T×H:145×232×125 mm