SFr. 0.00
Auftragserfassung
/
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Switzerland
Auftragsverfolgung
Kontakt
Verschlüsse
Flaschenverschlüsse
Deckel
Deckel
48 mm
RIXI8-1080-48_U
:
BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Deckel
RIXI8-1080-48_U
:
BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Deckel
48 mm
SFr. 0.80
1 * 1 ST
-
+
Metall, weiß
Geeignet für Schraubverschlussbehälter 216-3620 bis 216-3624
Gute Auslaufsicherheit
Praktische Packungsgrößen
RIXI8-1080-43_TDS_EN
Gewinde:
48 mm
Seq:
02