Schüsseln
10 l, 350×350×130 mm
Katalognr. 216-1715
Anbieter: Gilac PROFESSIONNEL
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
- Stapelbar
- Langlebig
- Erhältlich von 10 bis 55 Liter
Technische Daten
- Kapazität:10 l
- Seq:05
- B×T×H:350×350×130 mm