Schüsseln
7 l, 300×300×125 mm
Catalog # 216-1714
Supplier: Gilac PROFESSIONNEL
Jump to:
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
- Stapelbar
- Langlebig
- Erhältlich von 10 bis 55 Liter
Specifications
- Kapazität:7 l
- Seq:04
- B×T×H:300×300×125 mm
LDPE, translucent.