Schüsseln
5 l, 260×260×110 mm
Katalognr. 216-1713
Anbieter: Gilac PROFESSIONNEL
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
- Stapelbar
- Langlebig
- Erhältlich von 10 bis 55 Liter
Technische Daten
- Kapazität:5 l
- Seq:03
- B×T×H:260×260×110 mm