Schüsseln
3 l, 220×220×90 mm
Katalognr. 216-1712
Anbieter: Gilac PROFESSIONNEL
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
- Stapelbar
- Langlebig
- Erhältlich von 10 bis 55 Liter
Technische Daten
- Kapazität:3 l
- Seq:02
- B×T×H:220×220×90 mm