Schüsseln
1 l, 160×160×65 mm
Katalognr. 216-1711
Anbieter: Gilac PROFESSIONNEL
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
- Stapelbar
- Langlebig
- Erhältlich von 10 bis 55 Liter
Technische Daten
- Kapazität:1 l
- Seq:01
- B×T×H:160×160×65 mm