AuftragsverfolgungKontakt
Instrumentenschalen
Instrumentenschalen
Deckel für Schalen 216-1685, 210×110×20 mm
Codice catalogo 216-1690
Nome del fornitore:   P.S. KUNSTSTOFWERKE
Instrumentenschalen
Codice catalogo 216-1690
Nome del fornitore:  P.S. KUNSTSTOFWERKE
Instrumentenschalen
Instrumentenschalen
Deckel für Schalen 216-1685, 210×110×20 mm
Price
50.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schalen aus Melamin, weiß, Deckel aus PS, glasklar.
  • Stabil, gute Bruchfestigkeit
  • Temperaturbeständig von −178 bis +80 °C (Melamin) bzw. −40 bis +55 °C (PS)
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Specifiche
  • Bezeichnung:
    Deckel für Schalen 216-1685
  • Seq:
    11
  • B×T×H:
    210×110×20 mm