Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Instrumentenschalen | Avantor

Instrumentenschalen

Deckel für Schalen 216-1463 und 216-1682, 300×170×20 mm
Katalognr. 216-1688
Anbieter:   P.S. KUNSTSTOFWERKE
Instrumentenschalen
Katalognr. 216-1688
Instrumentenschalen
Instrumentenschalen

Deckel für Schalen 216-1463 und 216-1682, 300×170×20 mm

Preis
SFr. 30.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Schalen aus Melamin, weiß, Deckel aus PS, glasklar.

  • Stabil, gute Bruchfestigkeit
  • Temperaturbeständig von −178 bis +80 °C (Melamin) bzw. −40 bis +55 °C (PS)
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung

Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Deckel für Schalen 216-1463 und 216-1682
  • Seq:
    12
  • B×T×H:
    300×170×20 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..