AuftragsverfolgungKontakt
Instrumentenschalen | Avantor
Instrumentenschalen
Deckel für Schalen 216-1461 und 216-1462, 360×260×20 mm
Katalognr. 216-1686
Anbieter:   P.S. KUNSTSTOFWERKE
Instrumentenschalen
Katalognr. 216-1686
Instrumentenschalen
Instrumentenschalen
Deckel für Schalen 216-1461 und 216-1462, 360×260×20 mm
Preis
41.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schalen aus Melamin, weiß, Deckel aus PS, glasklar.
  • Stabil, gute Bruchfestigkeit
  • Temperaturbeständig von −178 bis +80 °C (Melamin) bzw. −40 bis +55 °C (PS)
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Deckel für Schalen 216-1461 und 216-1462
  • Seq:
    13
  • B×T×H:
    360×260×20 mm