Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Instrumentenschalen
210×110×30 mm
  216-1685
Instrumentenschalen
  216-1685
Instrumentenschalen
Instrumentenschalen
210×110×30 mm
SFr. 35.50
1 * 1 ST
Schalen aus Melamin, weiß, Deckel aus PS, glasklar.
  • Stabil, gute Bruchfestigkeit
  • Temperaturbeständig von −178 bis +80 °C (Melamin) bzw. −40 bis +55 °C (PS)
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    210×110×30 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.