Instrumententabletts
190×150×20 mm
Katalognr. 216-1680
Anbieter: P.S. KUNSTSTOFWERKE
Direkt zu
Product Details & Documents
Melamin, weiß, poliert.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Hitzebeständig bis 80 °C
- Widerstandsfähige, glatte Oberflächen für leichte Reinigung
Niedriges Profil.
Technische Daten
- Seq:01
- B×T×H:190×150×20 mm