Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Instrumententabletts | Avantor

Instrumententabletts

270×210×20 mm
Katalognr. 216-1679
Anbieter:   P.S. KUNSTSTOFWERKE
Instrumententabletts
Katalognr. 216-1679
Instrumententabletts
Instrumententabletts

270×210×20 mm

Preis
SFr. 175.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents

Melamin, weiß, poliert.

  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis 80 °C
  • Widerstandsfähige, glatte Oberflächen für leichte Reinigung

Niedriges Profil.

Technische Daten
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    270×210×20 mm
  • Cat. No.:
    216-1679
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.