Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Instrumentenschalen

Instrumentenschalen

190×150×40 mm
Catalog # 216-1465
Supplier:   P.S. KUNSTSTOFWERKE
Instrumentenschalen
Catalog # 216-1465
Instrumentenschalen
Instrumentenschalen

190×150×40 mm

Price
SFr. 26.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Schalen aus Melamin, weiß, Deckel aus PS, glasklar.

  • Stabil, gute Bruchfestigkeit
  • Temperaturbeständig von −178 bis +80 °C (Melamin) bzw. −40 bis +55 °C (PS)
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung

Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.

Specifications
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    190×150×40 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.