Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Instrumentenschalen

Instrumentenschalen

350×250×100 mm
Katalognr. 216-1461
Anbieter:   P.S. KUNSTSTOFWERKE
Instrumentenschalen
Katalognr. 216-1461
Instrumentenschalen
Instrumentenschalen

350×250×100 mm

Preis
82.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Schalen aus Melamin, weiß, Deckel aus PS, glasklar.

  • Stabil, gute Bruchfestigkeit
  • Temperaturbeständig von −178 bis +80 °C (Melamin) bzw. −40 bis +55 °C (PS)
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung

Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.

Technische Daten
  • Seq:
    06
  • B×T×H:
    350×250×100 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.