Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Instrumentenschalen
290×160×30 mm
  216-1454
Instrumentenschalen
  216-1454
Instrumentenschalen
Instrumentenschalen
290×160×30 mm
1 * 1 ST
Schalen aus Melamin, weiß, Deckel aus PS, glasklar.
  • Stabil, gute Bruchfestigkeit
  • Temperaturbeständig von −178 bis +80 °C (Melamin) bzw. −40 bis +55 °C (PS)
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
  • Seq:
    09
  • B×T×H:
    290×160×30 mm