Instrumentenschalen
290×160×60 mm
Katalognr. 216-1453
Anbieter: P.S. KUNSTSTOFWERKE
Direkt zu
Product Details & Documents
Schalen aus Melamin, weiß, Deckel aus PS, glasklar.
- Stabil, gute Bruchfestigkeit
- Temperaturbeständig von −178 bis +80 °C (Melamin) bzw. −40 bis +55 °C (PS)
- Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Technische Daten
- Seq:10
- B×T×H:290×160×60 mm



