Aquarienkästen
Aquarium jar, 200×100×100 mm
Katalognr. 216-1418
Anbieter: MARIENFELD
Direkt zu
Product Details & Documents
Aquarienkästen für großer Einsatzbereich. Aus Soda-Kalkglas, klar.
- Stärke, dickwandig
- Geschliffener Rand
- Für Anwendungen ohne hohe Anforderungen an thermische Stabilität
Technische Daten
- Bezeichnung:Aquarium jar
- Seq:03
- B×T×H:200×100×100 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.