Probenfläschchen mit Schraubverschluss
4,50 ml, 14×50 mm, Ja
Katalognr. 215-8343
Anbieter: MUELLER KREMPEL
Direkt zu
Product Details & Documents
Probenfläschchen aus AR-Glas, klar mit schwarzer Schraubkappe. Ideal zur Aufnahme, Lagerung und Transport von Proben.
- Dünnwandig, zylindrisch
- Dicht schließender Schraubverschluss
- Für Anwendungen ohne hohe Ansprüche an Temperaturbeständigkeit
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:14×50 mm
- Kapazität:4,50 ml