Drahtkörbe
200×400×200 mm
Katalognr. 215-7424
Anbieter: HUPFER METALLWERKE
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Punktgeschweißtes Edelstahlgitter 8×8×1 mm
- Elektrolytisch poliert
- Mit verstärkten Rändern
Diese Körbe können zum Transport, zur Lagerung, Reinigung und Sterilisation von Laborutensilien verwendet werden.
Technische Daten
- Seq:09
- B×T×H:200×400×200 mm