AuftragsverfolgungKontakt
Drahtkörbe
200×300×200 mm
Katalognr. 215-7422
Anbieter:   HUPFER METALLWERKE
Drahtkörbe
Katalognr. 215-7422
Anbieter:  HUPFER METALLWERKE
Drahtkörbe
Drahtkörbe
200×300×200 mm
Preis
SFr. 580.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Punktgeschweißtes Edelstahlgitter 8×8×1 mm
  • Elektrolytisch poliert
  • Mit verstärkten Rändern
Diese Körbe können zum Transport, zur Lagerung, Reinigung und Sterilisation von Laborutensilien verwendet werden.
Technische Daten
  • Seq:
    08
  • B×T×H:
    200×300×200 mm
  • Cat. No.:
    215-7422