Weithalsflaschen mit Gewinde
2000 ml, 65 mm, 50 mm, 247,0 mm, 120,0 mm
Katalognr. 215-6007
Anbieter: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, naturfarbig.
- Gute chemische Beständigkeit
- Auslaufsicher, stoßfest und flexibel
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning. Without graduation.
: Please order screw caps separately.
Technische Daten
- Ext.Ø:120,0 mm
- Gewinde:65 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:247,0 mm
- Hals I-Ø:50 mm