Weithalsflaschen mit Gewinde
1000 ml, 65 mm, 50 mm, 206 mm, 96 mm
Katalognr. 215-6005
Anbieter: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, naturfarbig.
- Gute chemische Beständigkeit
- Auslaufsicher, stoßfest und flexibel
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning. Without graduation.
Ordering information: Please order screw caps separately.
Documents
KJSKW1000_TDS_DE
Datasheet
Technische Daten
- Ext.Ø:96 mm
- Gewinde:65 mm
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:206 mm
- Hals I-Ø:50 mm