Weithalsflaschen mit Gewinde
500 ml, 50 mm, 39 mm, 152 mm, 78 mm
Katalognr. 215-6004
Anbieter: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, naturfarbig.
- Gute chemische Beständigkeit
- Auslaufsicher, stoßfest und flexibel
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning. Without graduation.
Bestellinformationen: Please order screw caps separately.
Dokumente
KJSKW1000_TDS_DE
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:78 mm
- Gewinde:50 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:152 mm
- Hals I-Ø:39 mm