AuftragsverfolgungKontakt
Weithalsflaschen mit Gewinde
Weithalsflaschen mit Gewinde
250 ml, 40 mm, 31 mm, 119 mm, 63 mm
Catalog # 215-6003
Weithalsflaschen mit Gewinde
Catalog # 215-6003
Weithalsflaschen mit Gewinde
Weithalsflaschen mit Gewinde
250 ml, 40 mm, 31 mm, 119 mm, 63 mm
Price
SFr. 1.60
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE, naturfarbig.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Auslaufsicher, stoßfest und flexibel
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning. Without graduation.
Ordering information: Please order screw caps separately.
Documents
Specifications
  • Ext.Ø:
    63 mm
  • Gewinde:
    40 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    119 mm
  • Hals I-Ø:
    31 mm