Weithalsflaschen mit Gewinde
100 ml, 32 mm, 24 mm, 94 mm, 47 mm
Katalognr. 215-6002
Anbieter: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, naturfarbig.
- Gute chemische Beständigkeit
- Auslaufsicher, stoßfest und flexibel
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning. Without graduation.
Ordering information: Please order screw caps separately.
Documents
KJSKW1000_TDS_DE
Datasheet
Technische Daten
- Ext.Ø:47 mm
- Gewinde:32 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:94 mm
- Hals I-Ø:24 mm