AuftragsverfolgungKontakt
Weithalsflaschen mit Gewinde | Avantor
Weithalsflaschen mit Gewinde
50 ml, 32 mm, 24 mm, 77,0 mm, 39,0 mm
Katalognr. 215-6001
Weithalsflaschen mit Gewinde
Katalognr. 215-6001
Weithalsflaschen mit Gewinde
Weithalsflaschen mit Gewinde
50 ml, 32 mm, 24 mm, 77,0 mm, 39,0 mm
Preis
1.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LDPE, naturfarbig.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Auslaufsicher, stoßfest und flexibel
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning. Without graduation.
Bestellinformationen: Please order screw caps separately.
Dokumente
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    39,0 mm
  • Gewinde:
    32 mm
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    77,0 mm
  • Hals I-Ø:
    24 mm