Flaschenträger
Silber, 4×1000 ml Flaschen, 110×110 mm
Catalog # 215-0163
Supplier: HUPFER METALLWERKE
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl oder normaler Stahl, beschichtet.
- Vier rutschfeste Füßen
- Robuster Tragebügel
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Diese Flaschenträger dienen zum Transport und der Lagerung von Flaschen.
Farbe: Silber/weiß
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Für:4×1000 ml Flaschen
- Farbe:Silber
- Seq:04
- Fachgröße:110×110 mm