Flaschenträger
Silber, 10×500 ml Flaschen, 90×90 mm
Catalog # 215-0162
Supplier: HUPFER METALLWERKE
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl oder normaler Stahl, beschichtet.
- Vier rutschfeste Füßen
- Robuster Tragebügel
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Diese Flaschenträger dienen zum Transport und der Lagerung von Flaschen.
Farbe: Silber/weiß
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Für:10×500 ml Flaschen
- Farbe:Silber
- Seq:03
- Fachgröße:90×90 mm