Flaschenträger
Silber, 6x500 ml Flaschen, 90×90 mm
Anbieter: HUPFER METALLWERKE
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl oder normaler Stahl, beschichtet.
- Vier rutschfeste Füßen
- Robuster Tragebügel
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Diese Flaschenträger dienen zum Transport und der Lagerung von Flaschen.
Farbe: Silber/weiß
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Für:6x500 ml Flaschen
- Farbe:Silber
- Seq:02
- Fachgröße:90×90 mm