Röhrchen-Gestell, Combi-Rack, Farbe: transparent, Anzahl Stellplätze: 32 (für Gefäße mit Inhalt: 0,5 ml) und 8 (für Gefäße mit Inhal t: 1,5-2,0 ml) oder 32 (für Gefäße mit Inhalt: 1,5-2,0 ml) und 8 (für Gefäße mit Inhalt: 0,5 ml), BxHxT: 170x28x80 mm 1 * 1 ST
Catalog # 212-9217
Supplier: USA SCIENTIFIC PLASTICS
Frequently Bought Together