ContactUsLinkComponent
Röhrchen-Gestell, Combi-Super Max, Material: PP, Farbe: blau, Anzahl Stellplätze: 12 (für Gefäße mit Dmr: 26-27 mm) oder 20 (für Gef äße mit Dmr: bis 20 mm) oder 24 (für Gefäße mit Dmr: 16-17 mm) oder 40 (für Gefäße mit Dmr: 13-14 mm), autoklavierbar 1 * 1 ST
Katalognr. 212-9212
Röhrchen-Gestell, Combi-Super Max, Material: PP, Farbe: blau, Anzahl Stellplätze: 12 (für Gefäße mit Dmr: 26-27 mm) oder 20 (für Gef äße mit Dmr: bis 20 mm) oder 24 (für Gefäße mit Dmr: 16-17 mm) oder 40 (für Gefäße mit Dmr: 13-14 mm), autoklavierbar 1 * 1 ST
Katalognr. 212-9212
Frequently Bought Together