ContactUsLinkComponent
Schliffklammer, Material: POM, höhenverstellbar, für Kegelschliffe: NS 19, maximale Gebrauchstemperatur: 150C 1 * 2 ST
Katalognr. 201-7204
Anbieter:  VITLAB
Schliffklammer, Material: POM, höhenverstellbar, für Kegelschliffe: NS 19, maximale Gebrauchstemperatur: 150C 1 * 2 ST
Katalognr. 201-7204
Anbieter:  VITLAB
Frequently Bought Together