Glasstäbe
6 mm, 500 mm
Katalognr. 201-2006
Anbieter: FISCHER LABORTECHNIK
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas.
- Zugeschnitten auf 500 mm Länge (geschnittene Enden)
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Zulässige Durchmessertoleranz ±0,4 mm
Technische Daten
- Ext.Ø:6 mm
- Länge:500 mm
- Seq:04