Glasstäbe
5 mm, 500 mm
Katalognr. 201-2005
Anbieter: FISCHER LABORTECHNIK
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas.
- Zugeschnitten auf 500 mm Länge (geschnittene Enden)
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Zulässige Durchmessertoleranz ±0,4 mm
Technische Daten
- Ext.Ø:5 mm
- Länge:500 mm
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.