Glasstäbe
4 mm, 500 mm
Catalog # 201-2004
Supplier: FISCHER LABORTECHNIK
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas.
- Zugeschnitten auf 500 mm Länge (geschnittene Enden)
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Zulässige Durchmessertoleranz ±0,4 mm
Specifications
- Ext.Ø:4 mm
- Länge:500 mm
- Seq:02