AuftragsverfolgungKontakt
Glasstäbe
Glasstäbe
3 mm, 500 mm
Catalog # 201-2003
Glasstäbe
Catalog # 201-2003
Glasstäbe
Glasstäbe
3 mm, 500 mm
Price
SFr. 43.30
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas.
  • Zugeschnitten auf 500 mm Länge (geschnittene Enden)
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Zulässige Durchmessertoleranz ±0,4 mm
Specifications
  • Ext.Ø:
    3 mm
  • Länge:
    500 mm
  • Seq:
    01