Trolleys, Variocar® 60 basic
Trolley, with four drawers, 600×450×730 mm
Katalognr. 139-9975
Anbieter: HAEBERLE GmbH + Co. KG
Direkt zu
Product Details & Documents
Multipurpose trolleys with chromium plated frame and shelves.
- White shelves and drawers with designed drawer handles in different colours
- Castors of 75 mm Ø each
- Total loading capacity up to 50 kg
Technische Daten
- Bezeichnung:Trolley, with four drawers
- B×T×H:600×450×730 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



