Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Trolleys, Variocar® 60 basic | Avantor

Trolleys, Variocar® 60 basic

Trolley, with three drawers, 600×450×730 mm
Katalognr. 139-9974
Trolleys, Variocar® 60 basic
Katalognr. 139-9974
Trolleys, Variocar® 60 basic
Trolleys, Variocar® 60 basic

Trolley, with three drawers, 600×450×730 mm

Preis
SFr. 1’850.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Multipurpose trolleys with chromium plated frame and shelves.

  • White shelves and drawers with designed drawer handles in different colours
  • Castors of 75 mm Ø each
  • Total loading capacity up to 50 kg
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Trolley, with three drawers
  • B×T×H:
    600×450×730 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..