Rollhocker aus Metall
Tritthocker, Metall, Hellgrau, 440 mm, 295/435 mm, 5,7 kg
Katalognr. 139-1187
Anbieter: WEDO WERNER DORSCH
Direkt zu
Product Details & Documents
Hergestellt aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahl, mit drei Gleitrollen für uneingeschränkte Mobilität. Bei Belastung versenken sich die Rollen, sodass der Hocker sicher auf dem Boden steht.
- Rutschfeste Gummimatte, blei- und kadmiumfreier Lack
- TÜV- und GS-geprüft, belastbar bis 150 kg
- Montage per Schnappverschluss, kein Werkzeug erforderlich
EN 14183 (DIN 4569)
Certifications: EN 14183 (DIN 4569).
Technische Daten
- Farbe:Hellgrau
- Bezeichnung:Tritthocker, Metall
- Höhe:440 mm
- Gewicht:5,7 kg
- Ø oben/ Ø unten:295/435 mm