Regalsysteme, Chrom
Anbauregal, approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère), Stahl, verchromt, 1070×535×1600 mm
Catalog # 132-3930
Supplier: Metro International
Jump to:
Product Details & Documents
Flexibles und stabiles Regal- und Anbausystem. Die Gitter-Regalböden können jederzeit über Spezialverschlussmechaniken ohne Werkzeug in der Höhe verstellt werden und gewährleisten einen sicheren Halt. Die Anbausysteme dienen zur Erweiterung des Basissystems und können ebenfalls individuell konfiguriert werden.
- Schnelle und einfache Montage den individuellen Anforderungen entsprechend
- Jede Einheit umfasst vier Einlegeböden
- Höhe: 1600 mm
- Tragkraft: ca. 1000 kg (ca. 250 kg pro Einlegeboden)
Aus hochwertigem, verchromten Stahl.
Specifications
- Kapazität:approx. 1000 kg (approx. 250 kg par étagère)
- Bezeichnung:Anbauregal
- Material:Stahl, verchromt
- Seq:09
- B×T×H:1070×535×1600 mm