Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Selbstschließende Beutel | Avantor
Selbstschließende Beutel
LDPE, 100x150 mm
Katalognr. 129-9152
Selbstschließende Beutel
Katalognr. 129-9152
Anbieter:  
Selbstschließende Beutel
Selbstschließende Beutel
LDPE, 100x150 mm
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Druckverschlussbeutel transparent 100x150x0,05mm 1 * 1.000 ST Katalognr.SCAC2205
Produkt SCAC2205 ist ähnlich zu 129-9152, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
BEUTEL LDPE 100X150X0.05MM BESCHRIFTUNG. 1 * 1.000 ST Katalognr.129-0313
Produkt 129-0313 ist ähnlich zu 129-9152, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
BEUTEL LDPE SCHNELLVERSCHL. 60X80X0.05MM 1 * 1.000 ST Katalognr.129-0294
Produkt 129-0294 ist ähnlich zu 129-9152, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Weitere Alternativen anzeigen
Product Details & Documents
PE, 50 µm dick, transparent.
  • In verschiedenen Größen verfügbar
  • Mit und ohne Beschriftungsbereich
Diese Beutel ermöglichen die Lagerung und den Transport von Proben.
Dokumente
Technische Daten
  • Abmessungen:
    100x150 mm
  • Material:
    LDPE
  • Seq:
    05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..