Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Selbstschließende Beutel

Selbstschließende Beutel

LDPE, 220×310 mm
Katalognr. 129-9139
Anbieter:   HK PACK KRAUTSCHEID
Selbstschließende Beutel
Katalognr. 129-9139
Selbstschließende Beutel
Selbstschließende Beutel

LDPE, 220×310 mm

Preis
SFr. 15.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

PE, 50 µm dick, transparent.

  • In verschiedenen Größen verfügbar
  • Mit und ohne Beschriftungsbereich

Diese Beutel ermöglichen die Lagerung und den Transport von Proben.

Documents

Technische Daten
  • Abmessungen:
    220×310 mm
  • Material:
    LDPE
  • Seq:
    26